1568051
USP
Proguanil Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1,5-Bis(4-chlorophenyl)biguanide monohydrochloride monohydrochloride, N,N′-Bis(4-chlorophenyl)imidodicarbonimidic diamide monohydrochloride
About This Item
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
proguanil
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
InChI
1S/C14H13Cl2N5.ClH/c15-9-1-5-11(6-2-9)19-13(17)21-14(18)20-12-7-3-10(16)4-8-12;/h1-8H,(H5,17,18,19,20,21);1H
HEWJYBHXNHZDOY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)