1563502
USP
Procainamide hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-Amino-N-(2-diethylaminoethyl)benzamide hydrochloride, 4-Aminobenzoic acid 2-diethylaminoethylamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
procainamide
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
167-169 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
Cl.CCN(CC)CCNC(=O)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C13H21N3O.ClH/c1-3-16(4-2)10-9-15-13(17)11-5-7-12(14)8-6-11;/h5-8H,3-4,9-10,14H2,1-2H3,(H,15,17);1H
ABTXGJFUQRCPNH-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
Descrizione generale
Applicazioni
- Procainamide Hydrochloride Injection
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)