1563320
USP
Probucol Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3,3′,5,5′-Tetra-tert-butyl-4,4‘-diphenoquinone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
probucol
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
O=[c]1c(c[c](cc1C(C)(C)C)=[c]2cc([c](c(c2)C(C)(C)C)=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C28H40O2/c1-25(2,3)19-13-17(14-20(23(19)29)26(4,5)6)18-15-21(27(7,8)9)24(30)22(16-18)28(10,11)12/h13-16H,1-12H3
GQIGHOCYKUBBOE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)