1511021
USP
Perphenazine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-{4-[3-(10H-Phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl}ethanol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
perphenazine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S1c2c(cccc2)N(c4c1cccc4)CCCN3CCN(CC3)CCO
InChI
1S/C21H27N3OS/c25-17-16-23-14-12-22(13-15-23)10-5-11-24-18-6-1-3-8-20(18)26-21-9-4-2-7-19(21)24/h1-4,6-9,25H,5,10-17H2
RAUZVPIJXZDXLS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)