1511203
USP
Perphenazine sulfoxide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-[3-(2-Chlorophenothiazin-10-yl)propyl]-1-piperazineethanol sulfoxide1-Piperazineethanol sulfoxide
About This Item
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
perphenazine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
O=S1C2=C(N(CCCN3CCN(CC3)CCO)C4=CC(Cl)=CC=C41)C=CC=C2
InChI
1S/C21H26ClN3O2S/c22-17-6-7-21-19(16-17)25(18-4-1-2-5-20(18)28(21)27)9-3-8-23-10-12-24(13-11-23)14-15-26/h1-2,4-7,16,26H,3,8-15H2
WXJXTMQMAOYROI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3