1510867
USP
Pergolide sulfoxide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(8β)-8-[(Methylsulfinyl)methyl]-6-propylergoline
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
pergolide
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
[S](=O)(C[C@H]1CN([C@H]2C(C1)c3c4c([nH]cc4C2)ccc3)CCC)C
InChI
1S/C19H26N2OS/c1-3-7-21-11-13(12-23(2)22)8-16-15-5-4-6-17-19(15)14(10-20-17)9-18(16)21/h4-6,10,13,16,18,20H,3,7-9,11-12H2,1-2H3/t13-,16?,18-,23?/m1/s1
WOIHSNDTPKFAJW-ASVPFLOSSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Also, for use with USP monographs such as:
- Pergolide tablets
- Pergolide Mesylate
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)