1498706
USP
Parbendazole
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Methyl (5-butyl-1H-benzoimidazol-2-yl)carbamate, Methyl 5(6)-butyl-2-benzimidazolecarbamate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
parbendazole
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCc1ccc2nc(NC(=O)OC)[nH]c2c1
InChI
1S/C13H17N3O2/c1-3-4-5-9-6-7-10-11(8-9)15-12(14-10)16-13(17)18-2/h6-8H,3-5H2,1-2H3,(H2,14,15,16,17)
YRWLZFXJFBZBEY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)