1478811
USP
Orlistat Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(3S,4S)-3-Hexyl-4-[(2R)-2-hydroxytridecyl]-2-oxetanone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
orlistat
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
InChI
1S/C22H42O3/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-14-16-19(23)18-21-20(22(24)25-21)17-15-8-6-4-2/h19-21,23H,3-18H2,1-2H3/t19-,20+,21+/m1/s1
RSOUWOFYULUWNE-HKBOAZHASA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)