Y0000624
Terazosin impurity N
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(2RS)-1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
terazosin
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
O=C(C1CCCO1)N2CCNCC2
InChI
1S/C9H16N2O2/c12-9(8-2-1-7-13-8)11-5-3-10-4-6-11/h8,10H,1-7H2
UKESBLFBQANJHH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)