1478334
USP
Olanzapine Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Olanzapine N-oxide, 2-Methyl-4-(4-methylpiperazin-1-yl)-10H-benzo[b]thieno[2,3-e][1,4]diazepine 4′-N-oxide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
olanzapine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−70°C
InChI
1S/C17H20N4OS/c1-12-11-13-16(20-7-9-21(2,22)10-8-20)18-14-5-3-4-6-15(14)19-17(13)23-12/h3-6,11,19H,7-10H2,1-2H3
LJVNYCDXBXGQIK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Also used to prepare system suitability solutions for assay, and impurity analysis by liquid chromatography coupled to a UV detector according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
- Olanzapine Orally Disintegrating Tablets
- Olanzapine Tablets
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)