PHR2538
Olanzapine Related Compound C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Olanzapine N-oxide, 2-Methyl-4-(4-methylpiperazin-1-yl)-10H-benzo[b]thieno[2,3-e][1,4]diazepine 4′-N-oxide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1478334
Famiglia di API
olanzapine
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 30 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
-65 to -96°C
InChI
1S/C17H20N4OS/c1-12-11-13-16(20-7-9-21(2,22)10-8-20)18-14-5-3-4-6-15(14)19-17(13)23-12/h3-6,11,19H,7-10H2,1-2H3
LJVNYCDXBXGQIK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)