1467848
USP
Nobiletin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3′, 4′, 5, 6, 7, 8-Hexamethoxyflavone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
agenzia
USP
Confezionamento
pkg of 100 mg
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1OC)C2=CC(=O)c3c(OC)c(OC)c(OC)c(OC)c3O2
InChI
1S/C21H22O8/c1-23-13-8-7-11(9-15(13)24-2)14-10-12(22)16-17(25-3)19(26-4)21(28-6)20(27-5)18(16)29-14/h7-10H,1-6H3
MRIAQLRQZPPODS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Bitter Orange Young Fruit
- Bitter Orange Young Fruit Powder
- Tangerine Peel
- Tangerine Peel Dry Extract
- Tangerine Peel Powder
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)