1398042
USP
Methadone Related Compound D CII
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
5341-49-1, 6-(Dimethylamino)-5-methyl-4,4-diphenylhexan-3-one hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
agenzia
certified by the USP
Famiglia di API
methadone
PM
345.91 (C21H27NO · HCl)
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)