1359437
USP
(S)-(+)-2-Aminobutanmide hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(S)-2-Aminobutyramide hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
levetiracetam
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
259-263 °C
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CC[C@H](N)C(N)=O.[H]Cl
InChI
1S/C4H10N2O.ClH/c1-2-3(5)4(6)7;/h3H,2,5H2,1H3,(H2,6,7);1H/t3-;/m0./s1
HDBMIDJFXOYCGK-DFWYDOINSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Levetiracetam
- Levetiracetam Tablets
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)