Y0001256
Levetiracetam impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-Hydroxypyridine, 2(1H)-Pyridone, 2-Pyridinol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
levetiracetam
Produttore/marchio commerciale
EDQM
P. ebollizione
280-281 °C (lit.)
Punto di fusione
105-107 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Oc1ccccn1
InChI
1S/C5H5NO/c7-5-3-1-2-4-6-5/h1-4H,(H,6,7)
UBQKCCHYAOITMY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)