1356778
USP
Lamotrigine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2,3-Dichlorobenzoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
lamotrigine
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
168-170 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
OC(=O)c1cccc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C7H4Cl2O2/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
QAOJBHRZQQDFHA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)