1350104
USP
Isopropyl acetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Acetic acid isopropyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Tensione di vapore
47 mmHg ( 20 °C)
Famiglia di API
isopropyl acetate
Temp. autoaccensione
894 °F
Limite di esplosione
1.8 %, 37 °F
8 %
Produttore/marchio commerciale
USP
Indice di rifrazione
n20/D 1.377 (lit.)
P. eboll.
85-91 °C (lit.)
Punto di fusione
−73 °C (lit.)
Densità
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(C)OC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)7-5(3)6/h4H,1-3H3
JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
41.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
5 °C - closed cup
Protocolli
GC Analysis of Class 3 Residual Solvents on SUPELCOWAX® 10
Contenuto correlato
Butyl methyl ether; Acetic acid; 2-Butanone; Ethyl acetate; Tetrahydrofuran; 1-Butanol; Isopropyl acetate; Heptane; Propyl acetate; 3-Methylbutanol; 4-Methyl-2-pentanone; Isobutyl acetate; Butyl acetate; Dimethyl sulfoxide; Anisole; Cumene