1298150
USP
Granisetron Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
endo-3-Amino-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonane acetate, (1R,3r,5S)-9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-amine acetate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
granisetron
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Granisetron Hydrochloride
- Granisetron