1296086
USP
Glycopyrrolate Related Compound I
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(RS)-3-[(SR)-2-(4-Chlorophenyl)-2-cyclopentyl-2-hydroxyacetoxy]-1,1-dimethylpyrrolidin-1-ium bromide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
glycopyrrolate
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)