1285986
USP
Flutamide Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N-[4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide, 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)acetanilide, NSC 60254
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
flutamide
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1c(ccc(c1)NC(=O)C)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C9H7F3N2O3/c1-5(15)13-6-2-3-8(14(16)17)7(4-6)9(10,11)12/h2-4H,1H3,(H,13,15)
MIHJCLQINRFOLX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)