1285862
USP
o-Flutamide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-Methyl-N-[6-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
flutamide
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
InChI
1S/C11H11F3N2O3/c1-6(2)10(17)15-8-5-7(11(12,13)14)3-4-9(8)16(18)19/h3-6H,1-2H3,(H,15,17)
ZMFQELZYFBRXFJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici