1266868
USP
Ethyl palmitate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Ethyl hexadecanoate, Palmitic acid ethyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
ethyl palmitate
Produttore/marchio commerciale
USP
Indice di rifrazione
n20/D 1.440 (lit.)
P. ebollizione
192-193 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
24-26 °C (lit.)
Densità
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C18H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-4-2/h3-17H2,1-2H3
XIRNKXNNONJFQO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)