1273820
USP
Flumazenil Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Ethyl 8-hydroxy-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
flumazenil
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
[n]21c(c(nc2)C(=O)OCC)CN(C(=O)c3c1ccc(c3)O)C
InChI
1S/C15H15N3O4/c1-3-22-15(21)13-12-7-17(2)14(20)10-6-9(19)4-5-11(10)18(12)8-16-13/h4-6,8,19H,3,7H2,1-2H3
PCCARNSSXAGDHQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Flumazenil
- Flumazenil Injection
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)