1266609
USP
Ethyl oleate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Oleic acid ethyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
ethyl oleate
Produttore/marchio commerciale
USP
Indice di rifrazione
n20/D 1.451 (lit.)
P. ebollizione
216-218 °C/15 mmHg
Punto di fusione
−32 °C (lit.)
Densità
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C20H38O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h11-12H,3-10,13-19H2,1-2H3/b12-11-
LVGKNOAMLMIIKO-QXMHVHEDSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)