1234260
USP
Egeline
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Aegeline, Egeline
About This Item
Prodotti consigliati
Famiglia di API
cinnamic acid
Confezionamento
pkg of 10 mg
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N(CC(O)c2ccc(cc2)OC)C(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C18H19NO3/c1-22-16-10-8-15(9-11-16)17(20)13-19-18(21)12-7-14-5-3-2-4-6-14/h2-12,17,20H,13H2,1H3,(H,19,21)/b12-7+
QRFDENJATPJOKG-KPKJPENVSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Bael Tree Fruit
- Bael Tree Fruit Dry Extract
- Bael Tree Fruit Powder
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)