1191204
USP
Didanosine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2′,3′-Dideoxyinosine, ddI, ddIno
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
didanosine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@@H]1CC[C@@H](O1)n2cnc3C(=O)NC=Nc23
InChI
1S/C10H12N4O3/c15-3-6-1-2-7(17-6)14-5-13-8-9(14)11-4-12-10(8)16/h4-7,15H,1-3H2,(H,11,12,16)/t6-,7+/m0/s1
BXZVVICBKDXVGW-NKWVEPMBSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Didanosine Delayed-Release Capsules
- Didanosine for Oral Solution
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)