1134062
USP
Cimetidine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
SKF-92334
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
cimetidine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN\C(NC#N)=N\CCSCc1nc[nH]c1C
InChI
1S/C10H16N6S/c1-8-9(16-7-15-8)5-17-4-3-13-10(12-2)14-6-11/h7H,3-5H2,1-2H3,(H,15,16)(H2,12,13,14)
AQIXAKUUQRKLND-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... HRH2(3274)
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)