1125006
USP
Chlorpromazine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-Chloro-10-(3-dimethylaminopropyl)phenothiazine hydrochloride, CPZ, Largactil
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
chlorpromazine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[H].CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
InChI
1S/C17H19ClN2S.ClH/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)21-17-9-8-13(18)12-15(17)20;/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;1H
FBSMERQALIEGJT-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815) , HTR2A(3356)
Descrizione generale
Applicazioni
- Chlorpromazine
- Chlorpromazine Hydrochloride
- Chlorpromazine Hydrochloride Injection
- Chlorpromazine Hydrochloride Oral Concentrate
- Chlorpromazine Hydrochloride Syrup
- Chlorpromazine Hydrochloride Tablets
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)