1118361
USP
Chloroquine Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N4-(5-Chloroquinolin-4-yl)-N1,N1-diethylpentane-1,4-diamine oxalate
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Grado
pharmaceutical primary standard
agenzia
USP
Famiglia di API
chloroquine
Stato
solid
Confezionamento
pkg of 10 mg
Produttore/marchio commerciale
USP
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Colore
white
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
Clc1c2c(nccc2NC(CCCN(CC)CC)C)ccc1
InChI
1S/C18H26ClN3/c1-4-22(5-2)13-7-8-14(3)21-17-11-12-20-16-10-6-9-15(19)18(16)17/h6,9-12,14H,4-5,7-8,13H2,1-3H3,(H,20,21)
CHDBGFBFAXJWRC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also, for use with USP monograph such as Chloroquine Phosphate.
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Under applied conditions, system suitability criteria are met, and the Chloroquine Phosphate HPLC Assay and Impurity Profiling Methods demonstrate good resolution/selectivity, reproducibility, and sensitivity.