1112423
USP
Indomethacin Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-Chlorobenzoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
indomethacin
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
238-241 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
XRHGYUZYPHTUJZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Also, for use with USP monographs such as:
- Indomethacin
- Indomethacin Capsules
- Indomethacin Sodium
- Indomethacin for Injection
- Indomethacin Oral Suspension
- Indomethacin Suppositories
- Indomethacin Extended-Release Capsules
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
460.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
238 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)