1109000
USP
Chlordiazepoxide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
7-Chloro-N-methyl-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepin-2-amine 4-oxide
About This Item
Prodotti consigliati
Famiglia di API
chlordiazepoxide
Produttore/marchio commerciale
USP
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
InChI
1S/C16H14ClN3O/c1-18-15-10-20(21)16(11-5-3-2-4-6-11)13-9-12(17)7-8-14(13)19-15/h2-9,21H,10H2,1H3
BUCORZSTKDOEKQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1