1097148
USP
Cefadroxil Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(6R,7R)-7-[(S)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, L-Cefadroxil
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
cefadroxil
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S1[C@H]2N(C(=C(C1)C)C(=O)[O-])C(=O)[C@H]2NC(=O)[C@@H]([N+H3])c3ccc(cc3)O
InChI
1S/C16H17N3O5S/c1-7-6-25-15-11(14(22)19(15)12(7)16(23)24)18-13(21)10(17)8-2-4-9(20)5-3-8/h2-5,10-11,15,20H,6,17H2,1H3,(H,18,21)(H,23,24)/t10-,11+,15+/m0/s1
BOEGTKLJZSQCCD-FIXISWKDSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Cefadroxil
- Cefadroxil Capsules
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)