1091028
USP
Capric alcohol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1-Decanol, n-Decyl alcohol, Alcohol C10
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Densità del vapore
4.5 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 70 °C)
8.25 mmHg ( 100 °C)
Famiglia di API
capric alcohol
Temp. autoaccensione
550 °F
Produttore/marchio commerciale
USP
Indice di rifrazione
n20/D 1.437 (lit.)
P. ebollizione
231 °C (lit.)
Punto di fusione
5-7 °C (lit.)
Densità
0.829 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCO
InChI
1S/C10H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h11H,2-10H2,1H3
MWKFXSUHUHTGQN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
203.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
95 °C - Pensky-Martens closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)