1086334
USP
Calcium acetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
calcium acetate
Produttore/marchio commerciale
USP
Impurezze
~1% Acetic acid
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(=O)O[Ca]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Ca/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
VSGNNIFQASZAOI-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Also, for use with USP monographs such as:
- Calcium Acetate Tablets
- Calcium Acetate Capsules
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)