1075531
USP
Bismuth citrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Bismuth(III) citrate, Bismuth citrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
bismuth citrate
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
300 °C (dec.) (lit.)
Densità
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
OC12CC(=O)O[Bi](OC(=O)C1)OC2=O
InChI
1S/C6H8O7.Bi/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);/q;+3/p-3
ANERHPOLUMFRDC-UHFFFAOYSA-K
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)