1071009
USP
Bethanechol chloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Carbamyl-β-methylcholine chloride, Bethanechol chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
bethanechol
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
Cl.CC(C[N](C)(C)C)OC(N)=O
InChI
1S/C7H17N2O2.ClH/c1-6(11-7(8)10)5-9(2,3)4;/h6H,5H2,1-4H3,(H2,8,10);1H
AIRHOJQHGLTTTB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Bethanechol Chloride Tablets
- Bethanechol Chloride Compounded Oral Suspension
- Bethanechol Chloride Compounded Oral Solution
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)