1045539
USP
Azacitidine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
5-Azacytosine, 2-Hydroxy-4-aminotriazine, 4-Amino-1,3,5-triazin-2-ol, 4-Amino-1,3,5-triazin-2-one, 4-Amino-2-hydroxy-1,3,5-triazine, NSC 51100, NSC 54006
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
azacitidine
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
NC1=NC(=O)NC=N1
InChI
1S/C3H4N4O/c4-2-5-1-6-3(8)7-2/h1H,(H3,4,5,6,7,8)
MFEFTTYGMZOIKO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Enzymic synthesis of nucleoside analogs using immobilized 2′-deoxyribosyltransferase from Lactobacillus reuteri
- Reactions with oxide radical ion
- Potential antitumor and antiproliferative agent against human leukemia cells
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3