Documenti fondamentali
PHR1911
Supelco
5-azacitidina
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
4-amino-1-(β-D-ribofuranosil)-1,3,5-triazin-2(1H)-one, Ladakamicina
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H12N4O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.20
Beilstein:
620461
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1045520
Famiglia di API
azacitidine
Stato
powder
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 300 mg
Punto di fusione
226-232 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC1=NC(=O)N(C=N1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C8H12N4O5/c9-7-10-2-12(8(16)11-7)6-5(15)4(14)3(1-13)17-6/h2-6,13-15H,1H2,(H2,9,11,16)/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
NMUSYJAQQFHJEW-KVTDHHQDSA-N
Informazioni sul gene
Descrizione generale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Applicazioni
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Azioni biochim/fisiol
Potente inibitore della proliferazione e agente citotossico; inibisce la DNA metiltransferasi, un importante meccanismo di regolazione dell′espressione genica, dell′attivazione e del silenziamento genico.
Potente inibitore della proliferazione e agente citotossico; inibisce la DNA metiltransferasi.
Risultati analitici
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Nota a piè di pagina
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAB1224 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)