1034749
USP
Anagrelide Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Ethyl 2-(6-amino-2,3-dichlorobenzylamino)acetate hydrochloride, Ethyl N-(6-amino-2,3-dichlorobenzyl)glycine hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
anagrelide
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3