1019756
USP
Aminobenzoate potassium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-Aminobenzoic acid potassium salt, PABA, Potassium 4-aminobenzoate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
aminobenzoate
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
[K+].Nc1ccc(cc1)C([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO2.K/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;/h1-4H,8H2,(H,9,10);/q;+1/p-1
MZKKJVZIFIQOPP-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Aminobenzoate Potassium Capsules
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)