5.00117
Cloruro di colina
EMPROVE® ESSENTIAL, DAB 10
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Cloruro di colina
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
DAB 10
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
355 °C
Potenza
3400 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4-6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
applicazioni
pharmaceutical
solid formulation
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Le materie prime incluse nel programma EMPROVE® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1