Z777305
Unix™ SEC-200 (1.8 µm) UHPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 4.0 mm, neutral, hydrophilic film bonded to silica phase
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Unix™ SEC Guard Cartridge with Holder, SEC-200, L × I.D. 1 cm × 4.0 mm, 1.8 μm particle size
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L59
Nome Commerciale
Unix™
Confezionamento
1 ea of
tecniche
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
Lungh. × D.I.
1 cm × 4.0 mm
Matrice
fully porous particle
Dimensione particelle
1.8 μm
Dimensione pori
200 Å pore size
pH di lavoro
2-8.5
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z777305 | 4061833673539 |