Z777291
Antibodix® WCX-NP (5 μm) Weak Cation Exchange HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 4 mm, HPLC Guard Cartridge and Holder
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Antibodix® WCX-NP5 Weak Cation Exchange Guard Cartridge and Holder, L × I.D. 1 cm × 4 mm, 5 μm particle size
Materiali
stainless steel
Nome Commerciale
Antibodix®
Produttore/marchio commerciale
Sepax 602NP5-4001C
Confezionamento
1 ea of
Parametri
40 Mpa max. pressure (6000 psi)
80 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
1 cm × 4 mm
Matrice
polymeric
Gruppo funzionale matrice
weak cation exchange phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
non-porous
Intervallo di pH d’impiego
2.0-12.0
Tecnica di separazione
cation exchange
Descrizione generale
Antibodix User Manual
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)