Z777259
Proteomix® WAX-NP5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
About This Item
product name
Proteomix® WAX-NP5 Weak Anion Exchange Column, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, 5 μm particle size
Materiali
stainless steel
Nome Commerciale
Proteomix®
Produttore/marchio commerciale
Sepax 404NP5-2115
Confezionamento
1 ea of
Parametri
40 Mpa max. pressure (6000 psi)
80 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 2.1 mm
Matrice
spherical PS-DVB
polymeric
Gruppo funzionale matrice
weak anion exchange phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
non-porous
operating pH range
2.0-12.0
Tecnica di separazione
anion exchange
Categorie correlate
Descrizione generale
Proteomix User Manual
Note legali
Precolonna
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)