Z777257
Proteomix® WAX-NP5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 2 mm
About This Item
Nome del prodotto
Proteomix® WAX-NP5 Weak Anion Exchange Guard Cartridge and Holder, L × I.D. 1 cm × 2 mm, 5 μm particle size
Materiali
stainless steel
Nome Commerciale
Proteomix®
Produttore/marchio commerciale
Sepax 404NP5-2001C
Confezionamento
1 ea of
Parametri
40 Mpa max. pressure (6000 psi)
80 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
1 cm × 2 mm
Matrice
spherical PS-DVB
polymeric
Gruppo funzionale matrice
weak anion exchange phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
non-porous
Intervallo di pH d’impiego
2.0-12.0
Tecnica di separazione
anion exchange
Descrizione generale
Proteomix User Manual
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)