Documenti fondamentali
Z777217
Proteomix® SAX-NP3 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nome del prodotto
Proteomix® SAX-NP3 Strong Anion Exchange Column, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, 3 μm particle size
Materiali
stainless steel
agenzia
suitable for USP L50
Nome Commerciale
Proteomix®
Produttore/marchio commerciale
Sepax 403NP3-2105
Confezionamento
1 ea of
Parametri
55 Mpa max. pressure (8000 psi)
80 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
5 cm × 2.1 mm
Matrice
spherical PS-DVB
polymeric
Gruppo funzionale matrice
ammonium ion, quaternary phase
Dimensione particelle
3 μm
Dimensione pori
non-porous
Intervallo di pH d’impiego
2.0-12.0
Tecnica di separazione
anion exchange
Descrizione generale
Proteomix columns are packed with poly(styrene divinylbenzene) particles that are shielded by a hydrophilic polymer layer that contains a network of weak (WAX) or strong (SAX) anion exchange groups. Use Proteomix anion-exchange columns for the analyis or small scale purification of negatively charged biopolymers, such as glycoprotein isoforms, pegylated proteins and oligonucleotides.
Proteomix User Manual
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)