EZHFGF21
Human FGF-21 ELISA Kit
measures FGF-21 in 50 μL serum, plasma or cell culture supernatent
Sinonimo/i:
ELISA Kit for FGF-21, FGF-21 ELISA, Human FGF-21 Detection Kit
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Human FGF-21 ELISA Kit, This Human FGF-21 ELISA Kit is used to measure & quantify FGF-21 levels in Metabolism & Inflammation & Immunology research.
Livello qualitativo
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
kit of 1 × 96 wells
Parametri
50 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 83-99%
standard curve range: 31.3-2000 pg/mL
inter-assay cv: <9%
intra-assay cv: <6%
tecniche
ELISA: suitable
input
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type cell culture supernatant
applicazioni
research use
Metodo di rivelazione
colorimetric (450nm/590nm)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Metabolism
Diabetes - Type 2
Metabolic Syndrome
Altre note
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1