Z777132
Proteomix® SCX-NP10 Strong Cation Exchange Column
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, 10 μm particle size, stainless steel
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel
agenzia
suitable for USP L22
Nome Commerciale
Proteomix®
Produttore/marchio commerciale
Sepax 401NP10-2105
Confezionamento
1 ea of
Parametri
27.5 Mpa max. pressure (4000 psi)
80 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
5 cm × 2.1 mm
Matrice
spherical PS-DVB
polymeric
Gruppo funzionale matrice
sulfonic acid phase
Dimensione particelle
10 μm
Dimensione pori
non-porous
operating pH range
2.0-12.0
Tecnica di separazione
cation exchange
Categorie correlate
Descrizione generale
Proteomix User Manual
Note legali
Precolonna
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)