Documenti fondamentali
Y0002117
Tetracaine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-(Butylamino)benzoic acid 2-(dimethylamino)ethyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H24N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Famiglia di API
tetracaine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCNc1ccc(cc1)C(=O)OCCN(C)C
InChI
1S/C15H24N2O2/c1-4-5-10-16-14-8-6-13(7-9-14)15(18)19-12-11-17(2)3/h6-9,16H,4-5,10-12H2,1-3H3
GKCBAIGFKIBETG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Topical ophthalmic anesthetic; used for spinal anesthesia
Azioni biochim/fisiol
Blocks voltage-sensitive release of Ca2+ from sarcoplasmic reticulum.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)