Documenti fondamentali
Y0002111
Nilotinib impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Methyl 3-amino-4-methylbenzoate, Methyl 3-amino-p-toluate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H11NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.19
Beilstein:
2088611
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
nilotinib
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
113-117 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccc(C)c(N)c1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-6-3-4-7(5-8(6)10)9(11)12-2/h3-5H,10H2,1-2H3
YEPWCJHMSVABPQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Nilotinib impurity B EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Y00021114054839930812